Läs mer
3-Bromofenylhydrazin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 10217263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10217263 25 g Glasflaska 25g
10011950 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10217263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167350250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 27246-81-7 | C6H8BrClN2 | 223,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27246-81-7
Molekylformel C6H8BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 223.50
MDL-nummer MFCD00012933
InChI-nyckel RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
PubChem CID 33757
IUPAC-namn (3-bromfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 225 °C till 231 °C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4NHNH2·HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 15, 433
Formel vikt 223.51
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.