Läs mer
3-Bromofenylhydrazin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 11445517
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445517 100 g 100g
11425517 5 g 5g
11435517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23510.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
CAS: 27246-81-7 | C6H8BrClN2 | 223,50 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27246-81-7
Molekylformel C6H8BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 223.50
MDL-nummer MFCD00012933
InChI-nyckel RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
PubChem CID 33757
IUPAC-namn (3-bromfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼225 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3565829
Formel vikt 223.51
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.