Läs mer
3-Bromofenylhydrazin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 27246-81-7 |
| Molekylformel | C6 H7 Br N2 . Cl H |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-(3-Bromophenyl)hydrazine Hydrochloride, m-Bromphenylhydrazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H |
| LEDER | Cl.NNc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | (3-bromofenyl)hydrazin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.5 |
| Formel vikt | 221.9559 |