missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bromophenylmethyl Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromophenyl-methyl Sulfone |
| CAS | 34896-80-5 |
| Molekylformel | C7 H7 Br O2 S |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO2S/c1-11(9,10)7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3-methylsulfonylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.1 |
| Formel vikt | 233.935 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?