Läs mer
3-Bromopicolinic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopicolinic Acid, Sodium Salt |
| CAS | 1189933-55-8 |
| Molekylformel | C6 H3 Br N O2 . Na |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2.Na/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)c1ncccc1Br |
| IUPAC-namn | sodium;3-bromopyridine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.99 |
| Formel vikt | 222.9245 |