Läs mer
3-Bromopropionic-2,2,3,3-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopropanoic Acid-D4 |
| CAS | 1219799-25-3 |
| Molekylformel | C3 D4 H Br O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-bromo- (ACI), 3-Bromopropanoic-2,2,3,3-d4 acid (ACI), 3-Bromopropionic-2,2,3,3-d4 Acid, 3-Bromopropanoic acid-2,2,3,3-d4, 3-Bromopropanoic Acid-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-bromo-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.9993 |
| Formel vikt | 155.9724 g/mol |
| Visa mer |