Läs mer
3-brompropionsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389509
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389509 25 g 25g
11484633 100 g 100g
11494633 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11573.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
3-Bromopropionsyra som används som kvaterniseringsmedel i amperometriska biosensorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromopropionsyra som används som kvaterniseringsmedel i amperometriska biosensorer.
Löslighet Lösligt
i vatten, alkohol, eter, kloroform
, bensen Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590-92-1
Molekylformel C3H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 152.98
MDL-nummer MFCD00002763
InChI-nyckel DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
IUPAC-namn 3-brompropansyra
LEDER OC(=O)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromopropionic acid
Smältpunkt 57°C to 63°C
Densitet 1.48
Kokpunkt 140°C to 142°C (45 mmHg)
Flampunkt 65°C (149°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1071333
Merck Index 14,1433
Löslighetsinformation Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Formel vikt 152.98
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.