Läs mer
3-bromopropionsyra N-hydroxysuccinimid, TRC
Produktkod. 30004968
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30004968 250 mg
1 options
Produktkod. 30004968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB686680250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromopropionic Acid N-Hydroxysuccinimide
CAS 101314-84-5
Molekylformel C7 H8 Br N O4
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8BrNO4/c8-2-1-5(11)9-6(12)3-4(10)7(9)13/h4,10H,1-3H2
LEDER OC1CC(=O)N(C(=O)CCBr)C1=O
IUPAC-namn 1-(3-bromopropanoyl)-3-hydroxypyrrolidin-2,5-dion
Molekylvikt (g/mol) 250.05
Formel vikt 248.9637