Läs mer
3-bromopropionsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopropionic Acid |
| CAS | 590-92-1 |
| Molekylformel | C3H5BrO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Carboxyethyl Bromide, 3-Bromopropanoic Acid, NSC 2638, β-Bromopropanoic Acid, β-Bromopropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6) |
| LEDER | OC(=O)CCBr |
| IUPAC-namn | 3-bromopropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.97 |