Läs mer
3-Bromopropionitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11436896
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436896 25 g 25g
11446896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23998.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2417-90-5 | C3H4BrN | 133.976 g/mol
3-Bromopropionitril användes som initiator i atomöverföringsradikalpolymerisationen av akrylnitril. Det användes i kopplingsreaktioner av ett antal aromatiska och heteroaromatiska fenoler med alkyl-, acyl- eller bensoylhalider i acetonitril med cesiumfluorid-Celite.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromopropionitril användes som initiator i atomöverföringsradikalpolymerisationen av akrylnitril. Det användes i kopplingsreaktioner av ett antal aromatiska och heteroaromatiska fenoler med alkyl-, acyl- eller bensoylhalider i acetonitril med cesiumfluorid-Celite.
Löslighet
Löslig i etanol, eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2417-90-5
Molekylformel C3H4BrN
Molekylvikt (g/mol) 133.976
MDL-nummer MFCD00001951
InChI-nyckel CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionitrile, propanenitrile, 3-bromo, 2-bromoethyl cyanide, 3-bromopropiononitrile, 1-bromo-2-cyanoethane, beta-bromopropionitrile, 2-cyanoethyl bromide, propionitrile, 3-bromo, usaf do-51, beta-bromopriopionitrile
PubChem CID 17020
IUPAC-namn 3-brompropannitril
LEDER C(CBr)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromopropionitrile
Densitet 1.615
Kokpunkt 200°C
Flampunkt 97°C (206°F)
Analysprocentintervall 0.98
Brytningsindex 1.481
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1738565
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether.
Formel vikt 133.98
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromopropionitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropionitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.