Läs mer
3-Bromopropionylklorid, 95 %, teknik.
Produktkod. 10347530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347530 25 g Glasflaska 25g
10541991 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347530 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161990250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 SEK
    865.65 SEK / 25g
    Save 119.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 15486-96-1 | C3H4BrClO | 171,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15486-96-1
Molekylformel C3H4BrClO
Molekylvikt (g/mol) 171.42
MDL-nummer MFCD00000746
InChI-nyckel IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2
PubChem CID 84944
IUPAC-namn 3-brompropanoylklorid
LEDER ClC(=O)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromopropionyl chloride
Namnnotering teknik, 95 %
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.7000g/mL, 1.7
Kokpunkt 55 °C till 57 °C (17,0 mmHg)
Flampunkt 79 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2CH2COCl
Brytningsindex 1,4920 till 1,497
Kvantitet 25 g
Beilstein 02, II, 231
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
Formel vikt 171.42
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromopropionyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.