Läs mer
3-bromopropionylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopropionyl Chloride |
| CAS | 15486-96-1 |
| Molekylformel | C3 H4 Br Cl O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Bromopropanoyl Chloride, 3-Bromopropanoic Acid Chloride, beta-Bromopropanoyl Chloride, ω-Bromopropanoyl Chloride, beta-Bromopropionyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2 |
| LEDER | ClC(=O)CCBr |
| IUPAC-namn | 3-bromopropanoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.42 |
| Formel vikt | 169.913 |