Läs mer
3'-Bromopropiofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469230
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469230 5 g 5g
11479230 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16757.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19829-31-3 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19829-31-3
Molekylformel C9H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 213.074
MDL-nummer MFCD00000084
InChI-nyckel QSHLXVTVXQTHBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromopropiophenone, 1-3-bromophenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3-bromophenyl, m-bromopropiophenone, 1-3-bromophenyl-1-propanone, 3-bromophenyl ethyl ketone, attercop-chm at106303, pubchem19020, acmc-209f2u
PubChem CID 88272
IUPAC-namn 1-(3-bromfenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Bromopropiophenone
Smältpunkt 38°C to 41°C
Kokpunkt 144°C to 145°C (20 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1936736
Formel vikt 213.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.