missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3'-Bromopropiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Bromopropiophenone |
| CAS | 19829-31-3 |
| Molekylformel | C9H9BrO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(3-Bromophenyl)-1-propanone, 3'-Bromopropiophenone, 3-Bromophenyl Ethyl Ketone, m-Bromopropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-bromophenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vikt | 211.9837 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?