Läs mer
(3-Bromopropoxi)-tert-butyldimetylsilan, 97 %, stabiliserad över natriumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11905991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11905991 5 mL Glasflaska 5ml
11995981 1 mL Glass bottle 1ml
11915991 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11905991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438690050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89031-84-5 | C9H21BrOSi | 253.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89031-84-5 , 497-19-8
Molekylformel C9H21BrOSi
Molekylvikt (g/mol) 253.26
InChI-nyckel QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromopropoxy-t-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 3-bromopropoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-209unq, t-butyl 3-bromopropoxy dimethylsilane, bromopropoxy-tert-butyldimethyl silane
PubChem CID 607486
IUPAC-namn 3-brompropoxi-tert-butyl-dimetylsilan
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.0930g/mL, 1.093
Kokpunkt 182.0°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 253.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.