Läs mer
(3-Brompropoxi)-tert-butyldimetylsilan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane |
| CAS | 89031-84-5 |
| Molekylformel | C9H21BrOSi |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | BrCCCO[Si](C(C)(C)C)(C)C |
| IUPAC-namn | (3-bromopropoxi)(tert-butyl) dimetylsilan |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.25 |
| Formel vikt | 252.05 |