Läs mer
3-Bromopropylaminhydrobromid, 98 %
Produktkod. 11450857
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450857 100 g 100g
11440857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23254.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5003-71-4 | C3H9Br2N | 218,92 g/mol
3-Bromopropylaminhydrobromid används som farmaceutiska råvaror och intermediärer. Homotaurin syntetiseras från 3-bromopropylaminhydrobromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-Bromopropylaminhydrobromid används som farmaceutiska råvaror och intermediärer. Homotaurin syntetiseras från 3-bromopropylaminhydrobromid.
Löslighet Lösligt i
vatten (50 mg/ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5003-71-4
Molekylformel C3H9Br2N
Molekylvikt (g/mol) 218.92
MDL-nummer MFCD00012912
InChI-nyckel PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
PubChem CID 78701
IUPAC-namn 3-brompropan-1-amin;hydrobromid
LEDER C(CN)CBr.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromopropylamine hydrobromide
Smältpunkt 172 °C till 174 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3906418
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml).
Formel vikt 218.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.