Läs mer
3-Bromopyridine, 97%, Maybridge
Produktkod. 10193733
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10193733 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10193733 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04110DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.6400g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C5H4BrN
Linjär formel (C5H4N)Br
MDL-nummer MFCD00006373
Kvantitet 1 g
Synonym 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
InChI-nyckel NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=CN=C1
IUPAC-namn 3-bromopyridine
Molekylvikt (g/mol) 158.00
PubChem CID 12286
ChEBI CHEBI:51575
Formel vikt 158
Procent renhet 97%