Läs mer
3-bromopyridin, 98+%
Produktkod. 11495333
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495333 25 g 25g
11405343 100 g 100g
11415343 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495333 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12894.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
CAS: 626-55-1 | C5H4BrN | 158,00 g/mol
3-Bromopyridin genomgår litium med LDA vid låga temperaturer i 4-position: Heterocykler, involverade i bildningen av Grignard genom Mg-utbyte med i-PrMgCl och i transmetallering av det litierade derivatet med zinkklorid följt av behandling med en elektrofil som en väg till 4-substituerade 3-brompyridiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Bromopyridin genomgår litiumbehandling med LDA vid låga temperaturer i 4-positionen: Heterocykler, involverade i bildningen av Grignard genom Mg-utbyte med i-PrMgCl och i transmetallering av det litierade derivatet med zinkklorid följt av behandling med en elektrofil som en väg till 4-substituerade 3-brompyridiner.
Löslighet Lösligt i vatten
(31 g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-55-1
Molekylformel C5H4BrN
Molekylvikt (g/mol) 158.00
MDL-nummer MFCD00006373
InChI-nyckel NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
PubChem CID 12286
ChEBI CHEBI:51575
IUPAC-namn 3-brompyridin
LEDER BrC1=CC=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromopyridine
Smältpunkt -27 °C
Densitet 1.617
Kokpunkt 172 °C till 174 °C
Flampunkt 72 °C (181 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.57
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 105880
Löslighetsinformation Löslig i vatten (31 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 158
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.