Läs mer
3-Bromopyridine-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 66148-14-9 |
| Molekylformel | C5 D4 Br N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-bromo- (9 CI), 3-Bromopyridine-d4, 5-Bromopyridine-2,3,4,6-d4, 3-Bromopyridine-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c(Br)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 3-bromo-2,4,5,6-tetradeuteriopyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.021 |
| Formel vikt | 160.978 g/mol |
| Visa mer |