missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bromopyridine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 66148-14-9 |
| Molekylformel | C5 D4 Br N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-bromo- (9CI), 3-Bromopyridine-d4, 5-Bromopyridine-2,3,4,6-d4, 3-Bromopyridine-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(Br)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 3-bromo-2,4,5,6-tetradeuteriopyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.021 |
| Formel vikt | 160.978 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?