Läs mer
3-Bromopyridine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopyridine N-Oxide |
| CAS | 2402-97-3 |
| Molekylformel | C5 H4 Br N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridine, 3-bromo-, 1-oxide, 3-Bromopyridine 1-oxide, 3-Bromopyridine N-oxide, 3-Bromopyridine oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-5-2-1-3-7(8)4-5/h1-4H |
| LEDER | [O-][n+]1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 3-bromo-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 174 |
| Formel vikt | 172.9476 |