Läs mer
3-bromopyridin, TRC
Produktkod. 30340218
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30340218 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30340218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6867402.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
Molekylformel C5H4BrN
Kvantitet 2.5 g
Synonym 3-Pyridyl Bromide, NSC 3974, Pyridin-3-yl Bromide, m-Bromopyridine
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
LEDER Brc1cccnc1
IUPAC-namn 3-bromopyridin
Molekylvikt (g/mol) 158
Formel vikt 156.9527