Läs mer
3-bromopyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopyridine |
| CAS | 626-55-1 |
| Molekylformel | C5H4BrN |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Pyridyl Bromide, NSC 3974, Pyridin-3-yl Bromide, m-Bromopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H |
| LEDER | Brc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 3-bromopyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 158 |
| Formel vikt | 156.9527 |