Läs mer
3-Bromopyrrolidine hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopyrrolidine hydrobromide |
| CAS | 1262769-75-4 |
| Molekylformel | C4H9Br2N |
| Kvantitet | 500 mg |
| LEDER | C1CNCC1Br.Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.93 |