missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Bromopyruvic acid, MedChemExpress

Produktkod. p-200100313
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16480468

Brand: Medchem Express HY19992

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress 3-Bromopyruvate (Bromopyruvic acid) is an analogue of pyruvate and a potent hexokinase (HK)-II inhibitor with high tumor selectivity. 3-Bromopyruvate inhibits cell growth and induces apoptosis through interfering with glycolysis. 3-Bromopyruvate induces autophagy by stimulating ROS formation in breast cancer cells. Antimicrobial activities.

3-Bromopyruvate (Bromopyruvic acid) is an analogue of pyruvate and a potent hexokinase (HK)-II inhibitor with high tumor selectivity. 3-Bromopyruvate inhibits cell growth and induces apoptosis through interfering with glycolysis. 3-Bromopyruvate induces autophagy by stimulating ROS formation in breast cancer cells. Antimicrobial activities.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Bromopyruvic acid
Fysisk form Solid
CAS 1113-59-3
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H3BrO3
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Bromopyruvic acid Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (1497.36 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C(CBr)=O
Molekylvikt (g/mol) 166.96
Formel vikt 166.96
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.