Läs mer
3-Bromoquinolin, 98 %
Produktkod. 11451968
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451968 10 g 10g
11461968 50 g 50g
11379509 100 g 100g
11471968 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11451968 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14573.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5332-24-1 | C9H6BrN | 208,058 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5332-24-1
Molekylformel C9H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 208.058
MDL-nummer MFCD00006767
InChI-nyckel ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 3-bromo, 3-bromoquinliine, 3-bromo-quinoline, 3-bromo quinoline, 3-bromoquinolin, pubchem5814, 3-bromoquinoline, acmc-1ax3i
PubChem CID 21413
IUPAC-namn 3-bromokinolin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromoquinoline
Smältpunkt 13°C to 15°C
Densitet 1.533
Kokpunkt 274°C to 276°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.664
Kvantitet 10 g
Beilstein 112939
Formel vikt 208.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.