Läs mer
3-Bromoquinolin, TRC
Produktkod. 30330887
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30330887 5 g
1 options
Produktkod. 30330887 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6868755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoquinoline
CAS 5332-24-1
Molekylformel C9 H6 Br N
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
LEDER Brc1cnc2ccccc2c1
IUPAC-namn 3-bromoquinolin
Molekylvikt (g/mol) 208.05
Formel vikt 206.9684