Läs mer
3-Bromostyrene, 97%, stabilized
Produktkod. 11305416 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11305416 1 g Glasflaska 1g
10413510 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305416 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306480010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2039-86-3 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-86-3
Molekylformel C8H7Br
Molekylvikt (g/mol) 183.05
InChI-nyckel KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
PubChem CID 74870
IUPAC-namn 1-brom-3-etenylbensen
LEDER C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromostyrene
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4060g/mL, 1.406
Kokpunkt 74.0°C to 75.0°C (3.0 mmHg)
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHC6H4Br
Brytningsindex 1.5890 to 1.5910
Kvantitet 1 g
Stabilisator 0.05% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formel vikt 183.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.