Learn More
3-Bromotetrahydrofuran, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromotetrahydrofuran |
| CAS | 19311-37-6 |
| Molekylformel | C4H7BrO |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3H2 |
| LEDER | BrC1CCOC1 |
| IUPAC-namn | 3-bromooxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 151 |
| Formel vikt | 149.968 |