Läs mer
3-bromtioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467086
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467086 5 g 5g
11457086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11467086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25406.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 33733-73-2 | Molekylformel: C7H7BrS | Molekylvikt: 203,097 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33733-73-2
Molekylformel C7H7BrS
Molekylvikt (g/mol) 203.097
MDL-nummer MFCD00041395
InChI-nyckel NKYFJZAKUPSUSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothioanisole, 1-bromo-3-methylthio benzene, 3-bromophenyl methyl sulfide, 3-bromophenyl methyl sulfane, 1-bromo-3-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-3-methylthio, m-bromo methylthio benzene, 3-bromophenyl methyl sulphide, 1-bromo-3-methylsulfanyl-benzene, 3-bromothioanisol
PubChem CID 2735627
IUPAC-namn 1-brom-3-metylsulfanylbensen
LEDER CSC1=CC(=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromothioanisole
Densitet 1.51
Kokpunkt 124 °C till 125 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.624
Kvantitet 5 g
Beilstein 2078598
Formel vikt 203.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.