Läs mer
3-Bromothioanisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromothioanisole |
| CAS | 33733-73-2 |
| Molekylformel | C7 H7 Br S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3 |
| LEDER | CSc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-brom-3-metylsulfanylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.1 |
| Formel vikt | 201.9452 |