Läs mer
3-Bromothioanisol, TRC
Produktkod. 30337140
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30337140 5 g
1 options
Produktkod. 30337140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6881655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromothioanisole
CAS 33733-73-2
Molekylformel C7 H7 Br S
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
LEDER CSc1cccc(Br)c1
IUPAC-namn 1-brom-3-metylsulfanylbensen
Molekylvikt (g/mol) 203.1
Formel vikt 201.9452