Läs mer
3-Bromothiofuran, TRC
Produktkod. 30343037
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30343037 5 g
1 options
Produktkod. 30343037 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6882005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiofuran
CAS 872-31-1
Molekylformel C4H3BrS
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Bromothiophene, 3-Thienyl bromide, NSC 96612, beta-Bromothiophene, 3-Bromothiphene
InChI formel InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
LEDER Brc1ccsc1
IUPAC-namn 3-bromothiofen
Molekylvikt (g/mol) 163.04
Formel vikt 161.9139