Läs mer
3-Bromtiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2699962
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10293802 1 g 1g
10142754 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10293802 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW01928DA
Chemical Identifiers
CAS 930-96-1
Molekylformel C5H3BrOS
Molekylvikt (g/mol) 191.04
MDL-nummer MFCD00126680
InChI-nyckel BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-bromo-2-formylthiophene, 3-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 3-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 3-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-bromo, bromothiophenecarbaldehyde, 3-bromothiophene-2-aldehyde, pubchem5327, acmc-209rjz
PubChem CID 2797079
IUPAC-namn 3-bromtiofen-2-karbaldehyd
LEDER BrC1=C(SC=C1)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 97
Densitet 1.81g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.05
Procent renhet 97%