Läs mer
3-Bromothiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11307356
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307356 250 mg 250mg
11397346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09328.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18791-98-5
Molekylformel C5H2BrNS
Molekylvikt (g/mol) 188.042
MDL-nummer MFCD00068173
InChI-nyckel RNIRKEQGYHHNSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-cyanothiophene, 2-cyano-3-bromothiophene, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, nitrile, acmc-1brzp, maybridge1_007749, 3-bromo-2-cyano-thiophene, buttpark 87\02-71, 2-thiophenecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-2-cyano thiophene
PubChem CID 2740088
IUPAC-namn 3-bromothiophene-2-carbonitrile
LEDER C1=CSC(=C1Br)C#N
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene-2-carbonitrile
Smältpunkt 46°C to 51°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Beilstein 1363930
Formel vikt 188.05
Procent renhet 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.