Läs mer
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 15515216 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15515216 1 g 1g
15525216 5 g 5g
15535216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15515216 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 456770010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 930-96-1 | C5H3BrOS | 191.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 930-96-1
Molekylformel C5H3BrOS
Molekylvikt (g/mol) 191.04
MDL-nummer MFCD00126680
InChI-nyckel BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-bromo-2-formylthiophene, 3-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 3-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 3-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-bromo, bromothiophenecarbaldehyde, 3-bromothiophene-2-aldehyde, pubchem5327, acmc-209rjz
PubChem CID 2797079
IUPAC-namn 3-bromtiofen-2-karbaldehyd
LEDER BrC1=C(SC=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 24.0°C to 25.0°C
Densitet 1.8100g/mL, 1.81
Kokpunkt 92.0°C (5.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.05
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.