Läs mer
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11358686
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11358686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19397.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34042-95-0
Molekylformel C9H13BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 265.165
MDL-nummer MFCD03426030
InChI-nyckel QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 7022388
IUPAC-namn 3-bromo-2-(diethoxymethyl)thiophene
LEDER CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal
Kokpunkt 70°C (0.9 mmHg)
Brytningsindex 1.524
Kvantitet 1 g
Beilstein 1284657
Formel vikt 265.17
Procent renhet 97%