Läs mer
3-Bromtiofen-2-karboxamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302907
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302907 1 g 1g
11312907 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16138.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
CAS: 78031-18-2 | Molekylformel: C5H4BrNOS | Molekylvikt: 206,06 g/mol
3-bromotiofen-2-karboxamid används i Stille korskopplingsförhållanden och användes för att koppla den hartsbundna peptiden.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
3-bromotiofen-2-karboxamid används i Stille korskopplingsförhållanden och användes för att koppla den hartsbundna peptiden.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78031-18-2
Molekylformel C5H4BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 206.06
MDL-nummer MFCD00173835
InChI-nyckel KWXUWNXTRUZHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_007895, 3-bromo-2-carboxamidothiophene, 2-thiophenecarboxamide,3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxamide, 3-bromo-2-thiophenecarboxamide #, buttpark 180\02-08, 3-bromo thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 605721
IUPAC-namn 3-bromtiofen-2-karboxamid
LEDER NC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene-2-carboxamide
Smältpunkt 106 °C till 108 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 4937660
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 206.06
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.