Läs mer
3-bromothiofen-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11463924
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463924 1 g 1g
11483924 0.25 g 0.25g
11473924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463924 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11935.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 7311-64-0 | C5H3BrO2S | 207,041 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7311-64-0
Molekylformel C5H3BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 207.041
MDL-nummer MFCD00052291
InChI-nyckel VQQLWBUTTMNMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007344, 3-bromothiophene-2-carboxylicacid, bromothiophenecarboxylic, pubchem10096, ksc494c9j, bromo-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2739688
IUPAC-namn 3-bromtiofen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CSC(=C1Br)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 195°C to 196°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 121585
Formel vikt 207.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.