Läs mer
3-Bromtiofen-2-sulfonylklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3540997
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10527284 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10757295 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10527284 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08006CB
Kemiska identifierare
CAS 170727-02-3
Molekylformel C4H2BrClO2S2
Molekylvikt (g/mol) 261.532
MDL-nummer MFCD08059484
InChI-nyckel OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 13675598
IUPAC-namn 3-bromtiofen-2-sulfonylklorid
LEDER C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 261.55
Procent renhet 90%