Läs mer
3-bromothiofen, 97 %
Produktkod. 11497896
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497896 50 g 50g
11487896 10 g 10g
11407906 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14022.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 872-31-1 | C4H3BrS | 163,03 g/mol
3-Bromtiofen används vid framställning av derivat såsom tienylenisk alfa,μ -diformyl-alfa-oligotiofener och 3-litiotiofen. Det används också i syntesen av 3-litiotiofen genom att reagera med n-butyllitium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Bromtiofen används vid framställning av derivat såsom tienylenisk alfa, μ-diformyl-alfa-oligotiofener och 3-litiotiofen. Det används också i syntesen av 3-litiotiofen genom att reagera med n-butyllitium.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 872-31-1
Molekylformel C4H3BrS
Molekylvikt (g/mol) 163.03
MDL-nummer MFCD00005464
InChI-nyckel XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
PubChem CID 13383
IUPAC-namn 3-bromtiofen
LEDER BrC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene
Densitet 1.722
Kokpunkt 157 °C till 158 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.591
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 105338
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 163.04
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.