Läs mer
3-Bromtiofen, MP Biomedicals
Produktkod. 11454165 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454165 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11454165 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522387110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 10g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromothiophene
CAS 872-31-1
Molekylformel C4H3BrS
MDL-nummer MFCD00005464
Kvantitet 10 g
Synonym 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
InChI-nyckel XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CSC=C1
IUPAC-namn 3-bromtiofen
Molekylvikt (g/mol) 163.03
PubChem CID 13383
Formel vikt 163.04