Läs mer
3-bromotoluen, 98 %
Produktkod. 11481758
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481758 25 g 25g
11491758 100 g 100g
11401768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13990.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171,04 g/mol
3-Bromtoluen användes för den exakta bestämningen av bromisotopförhållandet i organiska föreningar med MC-ICPMS (Multikollektor-induktivt kopplad plasmamasspektrometer). Den genomgår palladiumkatalyserad cyaneringsreaktion i närvaro av K4[Fe(CN)6] som cyanidsurrogat. Den genomgår också palladiumkatalyserad reaktion med alkynyltriarylborater för att ge trisubstituerade alkenylboraner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromtoluen användes för exakt bestämning av bromisotopförhållandet i organiska föreningar med MC-ICPMS (Multikollektor-induktivt kopplad plasmamasspektrometer). Den genomgår palladiumkatalyserad cyaneringsreaktion i närvaro av K4[Fe(CN)6] som cyanidsurrogat. Den genomgår också palladiumkatalyserad reaktion med alkynyltriarylborater för att ge trisubstituerade alkenylboraner.
Löslighet
Ej blandbar i vatten. Löslig i alkoholer, eter och bensen.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-17-3
Molekylformel C7H7Br
Molekylvikt (g/mol) 171.04
MDL-nummer MFCD00000085
InChI-nyckel WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
IUPAC-namn 1-brom-3-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromotoluene
Smältpunkt -40°C
Densitet 1.41
Kokpunkt 183°C to 184°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 25 g
Beilstein 1903633
Merck Index 14,1439
Löslighetsinformation Not miscible in water. Soluble in alcohols,ether and benzene.
Formel vikt 171.04
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.