Läs mer
3-Bromotoluene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-77308 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
Produktkod. 10205850
Brand: Thermo Scientific Acros 173410100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-17-3
Molekylformel C7H7Br
Molekylvikt (g/mol) 171.04
MDL-nummer MFCD00000085
InChI-nyckel WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
IUPAC-namn 1-brom-3-metylbensen
LEDER CC1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromotoluene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -40.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4100g/mL, 1.41
Kokpunkt 183.0°C to 184.0°C
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H4Br
Brytningsindex 1.5510 to 1.5530
Kvantitet 10 mL
Beilstein 05, 305
Merck Index 14, 1439
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formel vikt 171.04
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.