missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Bromotoluene-d7, CDN

Produktkod. 30310667
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310667 0.25 g
30317899 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310667 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND62870.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Bromotoluene-D7
CAS 1185318-69-7
Molekylformel C7 D7 Br
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1-Bromo-3-(trideuteriomethyl)-2,4,5,6-tetradeuteriobenzene, 1-Bromo-3-(methyl-d3)benzene-2,4,5,6-d4, 3-Bromotoluene-d7, 3-Bromotoluene-D7, 3-Bromotoluene-α,α,α,2,4,5,6-d7
InChI formel InChI=1 S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1-bromo-2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriomethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 178.0776
Formel vikt 177.0171 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.