Läs mer
3-Buten-1-amin, teknik. 90%
Produktkod. 11388966
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388966 5 g 5g
11378966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20157.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71,12 g/mol
3-Buten-1-amin är en alifatisk terminal amin som används för organisk syntes och i proteomikforskning. Dess hydrokloridsalt används för att förbättra upptäckten av neurodegenerativ Alzheimers sjukdom i ELISA titreringar genom att minska bakgrunden på grund av ospecifika associationer av molekyler och proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Buten-1-amin är en alifatisk terminal amin som används för organisk syntes och i proteomikforskning. Dess hydrokloridsalt används för att förbättra upptäckten av neurodegenerativ Alzheimers sjukdom i ELISA titreringar genom att minska bakgrunden på grund av ospecifika associationer av molekyler och proteiner.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2524-49-4
Molekylformel C4H9N
Molekylvikt (g/mol) 71.12
MDL-nummer MFCD03425859
InChI-nyckel ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
PubChem CID 443732
ChEBI CHEBI:31108
IUPAC-namn but-3-en-1-amin
LEDER NCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Buten-1-amine
Densitet 0.777
Kokpunkt 74 °C till 77 °C
Flampunkt −5 °C (23 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1735803
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 71.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.