Läs mer
3-Buten-1-ol, 98+%
Produktkod. 11380194
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11380194 5 g 5g
11390194 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11380194 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00767.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-27-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
3-buten-1-ol används i en studie av Mn-katalyserad hydrohydrazinering av olefiner. Används även i en studie av omvandlingen av propargylacetater till etrar katalyserade av järnklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-buten-1-ol används i en studie av Mn-katalyserad hydrohydrazinering av olefiner. Används även i en studie av omvandlingen av propargylacetater till etrar katalyserade av järnklorid.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-27-0
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.107
MDL-nummer MFCD00002959
InChI-nyckel ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene
PubChem CID 69389
IUPAC-namn men-3-en-1-ol
LEDER C=CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Buten-1-ol
Densitet 0.841
Kokpunkt 113°C to 114°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1633504
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 72.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.