Läs mer
3-Buten-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Buten-1-ol |
| CAS | 627-27-0 |
| Molekylformel | C4H8O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Buten-4-ol, 1-Hydroxy-3-butene, 3-Butenyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butene, Allylcarbinol, Homoallyl Alcohol, NSC 60194, beta-Vinylethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2 |
| LEDER | OCCC=C |
| IUPAC-namn | but-3-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vikt | 72.0575 |