Läs mer
3-buten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11343686
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343686 5 g 5g
11353686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14787.06
Request Bulk or Custom Format
Viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, jordbrukskemikalie, läkemedel och färgämnen.
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-32-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00004543
InChI-nyckel MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol
PubChem CID 11716
IUPAC-namn men-3-en-2-ol
LEDER CC(O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Buten-2-ol
Smältpunkt <-100°C
Densitet 0.838
Kokpunkt 96°C to 98°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1986
Beilstein 1361410
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 72.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.